Learn More
Invitrogen™ Humanes SCUBE2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1105
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
SCUBE2 Synthetisches Peptid, PEP-1105, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem SCUBE2 überein. PEP-1105 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20991 verwendet werden.Spezifikation
57758 | |
gereinigt | |
Human SCUBE2 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9NQ36 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
SCUBE2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |