missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SCRN2 Full-length ORF (NP_612364.1, 1 a.a. - 425 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Sequence: MASSSPDSPCSCDCFVSVPPASAIPAVIFAKNSDRPRDEVQEVVFVPAGTHTPGSRLQCTYIEVEQVSKTHAVILSRPSWLWGAEMGANEHGVCIGNEAVWTREPVGEGEALLGMDLLRLALERSSSAQEALHVITGLLEHYGQGGNCLEDAAPFSYHSTFLLADRTEAWVLETAGRLWAAQRIQEGARNISNQLSIGTDISAQHPELRTHAQAKGWWDGQGAFDFAQIFSLTQQPVRMEAAKARFQAGRELLRQRQGGITAEVMMGILRDKESGICMDSGGFRTTASMVSVLPQDPTQPCVHFLTATPDPSRSVFKPFIFGVGVAQAPQVLSPTFGAQDPVRTLPRFQTQVDRRHTLYRGHQAALGLMERDQDRGQQLQQKQQDLEQEGLEATQGLLAGEWAPPLWELGGLFQAFVKRESQAYA
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_612364.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 90507 |
Molekulargewicht | 73kDa |
Name | SCRN2 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 25 μg |
Immunogen | MASSSPDSPCSCDCFVSVPPASAIPAVIFAKNSDRPRDEVQEVVFVPAGTHTPGSRLQCTYIEVEQVSKTHAVILSRPSWLWGAEMGANEHGVCIGNEAVWTREPVGEGEALLGMDLLRLALERSSSAQEALHVITGLLEHYGQGGNCLEDAAPFSYHSTFLLADRTEAWVLETAGRLWAAQRIQEGARNISNQLSIGTDISAQHPELRTHAQAKGWWDGQGAFDFAQIFSLTQQPVRMEAAKARFQAGRELLRQRQGGITAEVMMGILRDKESGICMDSGGFRTTASMVSVLPQDPTQPCVHFLTATPDPSRSVFKPFIFGVGVAQAPQVLSPTFGAQDPVRTLPRFQTQVDRRHTLYRGHQAALGLMERDQDRGQQLQQKQQDLEQEGLEATQGLLAGEWAPPLWELGGLFQAFVKRESQAYA |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Abnova™ Human SCRN2 Full-length ORF (NP_612364.1, 1 a.a. - 425 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur