Learn More
Abnova™ Human SCN5A Full-length ORF (AAH51374.1, 1 a.a. - 223 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16150542
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human SCN5A Full-length ORF (AAH51374.1, 1 a.a. - 223 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16150542
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16150542
Marke: Abnova™ H00006331P01.10ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is an integral membrane protein and tetrodotoxin-resistant voltage-gated sodium channel subunit. This protein is found primarily in cardiac muscle and is responsible for the initial upstroke of the action potential in an electrocardiogram. Defects in this gene are a cause of long QT syndrome type 3 (LQT3), an autosomal dominant cardiac disease. Alternative splicing results in several transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MANFLLPRGTSSFRRFTRESLAAIEKRMAEKQARGSTTLQESREGLPEEEAPRPQLDLQASKKLPDLYGNPPQELIGEPLEDLDPFYSTQKTFIVLNKGKTIFRFSATNALYVLSPFHPIRRAAVKILVHSLFNMLIMCTILTNCVFMAQHDPPPWTKYVEYTFTAIYTFESLVKILARGFCLHAFTFLRDPWNWLDFSVIIMAASVLGTLFFPMSIQATSTS
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH51374.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6331
Molekulargewicht 51.8kDa
Name SCN5A (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen MANFLLPRGTSSFRRFTRESLAAIEKRMAEKQARGSTTLQESREGLPEEEAPRPQLDLQASKKLPDLYGNPPQELIGEPLEDLDPFYSTQKTFIVLNKGKTIFRFSATNALYVLSPFHPIRRAAVKILVHSLFNMLIMCTILTNCVFMAQHDPPPWTKYVEYTFTAIYTFESLVKILARGFCLHAFTFLRDPWNWLDFSVIIMAASVLGTLFFPMSIQATSTS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CDCD2/CMD1E/CMPD2/HB1/HB2/HBBD/HH1/ICCD/IVF/LQT3/Nav1.5/PFHB1/SSS1
Gebräuchliche Bezeichnung SCN5A
Gensymbol SCN5A
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SCN5A Full-length ORF (AAH51374.1, 1 a.a. - 223 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >