missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SCHIP1 Full-length ORF (AAH36535.1, 1 a.a. - 486 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH36535.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 29970
Molekulargewicht 79.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129262
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00029970-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16119262
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00029970-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MERSGQRVTTWDCDQGKHSDSDYREDGMDLGSDAGSSSSSSRASSQSNSTKVTPCSECKSSSSPGGSLDLVSALEDYEEPFPVYQKKVIDEWAPEEDGEEEEEEDERDQRGYRDDRSPAREPGDVSARTRSGGGGGRSATTAMPPPVPNGNLHQHDPQDLRHNGNVVVAGRPSCSRGRRAIQKPQPAGGRRSGRGPAAGGLCLQPPDGGTCVPEEPPVPPMDWEALEKHLAGLQFREQEVRNQGQARTNSTSAQKNERESIRQKLALGSFFDDGPGIYTSCSKSGKPSLSSRLQSGMNLQICFVNDSGSDKDSDADDSKTETSLDTPLSPMSKQSSSYSDRDTTEEESESLDDMDFLTRQKKLQAEAKMALAMAKPMAKMQVEVEKQNRKKSPVADLLPHMPHISECLMKRSLKPTDLRDMTIGQLQVIVNDLHSQIESLNEELVQLLLIRDELHTEQDAMLVDIEDLTRHAESQQKHMAEKMPAK
Spezifikation

Spezifikation

AAH36535.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
79.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MERSGQRVTTWDCDQGKHSDSDYREDGMDLGSDAGSSSSSSRASSQSNSTKVTPCSECKSSSSPGGSLDLVSALEDYEEPFPVYQKKVIDEWAPEEDGEEEEEEDERDQRGYRDDRSPAREPGDVSARTRSGGGGGRSATTAMPPPVPNGNLHQHDPQDLRHNGNVVVAGRPSCSRGRRAIQKPQPAGGRRSGRGPAAGGLCLQPPDGGTCVPEEPPVPPMDWEALEKHLAGLQFREQEVRNQGQARTNSTSAQKNERESIRQKLALGSFFDDGPGIYTSCSKSGKPSLSSRLQSGMNLQICFVNDSGSDKDSDADDSKTETSLDTPLSPMSKQSSSYSDRDTTEEESESLDDMDFLTRQKKLQAEAKMALAMAKPMAKMQVEVEKQNRKKSPVADLLPHMPHISECLMKRSLKPTDLRDMTIGQLQVIVNDLHSQIESLNEELVQLLLIRDELHTEQDAMLVDIEDLTRHAESQQKHMAEKMPAK
RUO
SCHIP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
29970
SCHIP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ39160/SCHIP-1
SCHIP1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications