Learn More
Abnova™ Human SBF2 Partial ORF (NP_112224, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_112224
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 81846
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130437
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00081846-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16140437
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00081846-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a pseudophosphatase and member of the myotubularin-related protein family. This gene maps within the CMT4B2 candidate region of chromosome 11p15 and mutations in this gene have been associated with Charcot-Marie-Tooth Disease, type 4B2. [provided by RefSeq]
Sequence: MARLADYFIVVGYDHEKPGSGEGLGKIIQRFPQKDWDDTPFPQGIELFCQPGGWQLSRERKQPTFFVVVLTDIDSDRHYCSCLTFYEAEINLQGTKKEEI
Spezifikation
Spezifikation
NP_112224
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CMT4B2/DKFZp779B2327/FLJ22918/FLJ41627/KIAA1766/MTMR13
SBF2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
81846
SBF2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MARLADYFIVVGYDHEKPGSGEGLGKIIQRFPQKDWDDTPFPQGIELFCQPGGWQLSRERKQPTFFVVVLTDIDSDRHYCSCLTFYEAEINLQGTKKEEI
RUO
SBF2