Learn More
Abnova™ Human SATB1 Full-length ORF (ABM85984.1, 1 a.a. - 763 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer ABM85984.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6304
Molekulargewicht 110.33kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16150532
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006304-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16140532
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006304-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MDHLNEATQGKEHSEMSNNVSDPKGPPAKIARLEQNGSPLGRGRLGSTGAKMQGVPLKHSGHLMKTNLRKGTMLPVFCVVEHYENAIEYDCKEEHAEFVLVRKDMLFNQLIEMALLSLGYSHSSAAQAKGLIQVGKWNPVPLSYVTDAPDATVADMLQDVYHVVTLKIQLHSCPKLEDLPPEQWSHTTVRNALKDLLKDMNQSSLAKECPLSQSMISSIVNSTYYANVSAAKCQEFGRWYKHFKKTKDMMVEMDSLSELSQQGANHVNFGQQPVPGNTAEQPPSPAQLSHGSQPSVRTPLPNLHPGLVSTPISPQLVNQQLVMAQLLNQQYAVNRLLAQQSLNQQYLNHPPPVSRSMNKPLEQQVSTNTEVSSEIYQWVRDELKRAGISQAVFARVAFNRTQGLLSEILRKEEDPKTASQSLLVNLRAMQNFLQLPEAERDRIYQDERERSLNAASAMGPAPLISTPPSRPPQVKTATIATERNGKPENNTMNINASIYDEIQQEMKRAKVSQALFAKVAATKSQGWLCELLRWKEDPSPENRTLWENLSMIRRFLSLPQPERDAIYEQESNAVHHHGDRPPHIIHVPAEQIQQQQQQQQQQQQQQQAPPPPQPQQQPQTGPRLPPRQPTVASPAESDEENRQKTRPRTKISVEALGILQSFIQDVGLYPDEEAIQTLSAQLDLPKYTIIKFFQNQRYYLKHHGKLKDNSGLEVDVAEYKEEELLKDLEESVQDKNTNTLFSVKLEEELSVEGNTDINTDLKD
Spezifikation
Spezifikation
ABM85984.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
110.33kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MDHLNEATQGKEHSEMSNNVSDPKGPPAKIARLEQNGSPLGRGRLGSTGAKMQGVPLKHSGHLMKTNLRKGTMLPVFCVVEHYENAIEYDCKEEHAEFVLVRKDMLFNQLIEMALLSLGYSHSSAAQAKGLIQVGKWNPVPLSYVTDAPDATVADMLQDVYHVVTLKIQLHSCPKLEDLPPEQWSHTTVRNALKDLLKDMNQSSLAKECPLSQSMISSIVNSTYYANVSAAKCQEFGRWYKHFKKTKDMMVEMDSLSELSQQGANHVNFGQQPVPGNTAEQPPSPAQLSHGSQPSVRTPLPNLHPGLVSTPISPQLVNQQLVMAQLLNQQYAVNRLLAQQSLNQQYLNHPPPVSRSMNKPLEQQVSTNTEVSSEIYQWVRDELKRAGISQAVFARVAFNRTQGLLSEILRKEEDPKTASQSLLVNLRAMQNFLQLPEAERDRIYQDERERSLNAASAMGPAPLISTPPSRPPQVKTATIATERNGKPENNTMNINASIYDEIQQEMKRAKVSQALFAKVAATKSQGWLCELLRWKEDPSPENRTLWENLSMIRRFLSLPQPERDAIYEQESNAVHHHGDRPPHIIHVPAEQIQQQQQQQQQQQQQQQAPPPPQPQQQPQTGPRLPPRQPTVASPAESDEENRQKTRPRTKISVEALGILQSFIQDVGLYPDEEAIQTLSAQLDLPKYTIIKFFQNQRYYLKHHGKLKDNSGLEVDVAEYKEEELLKDLEESVQDKNTNTLFSVKLEEELSVEGNTDINTDLKD
RUO
SATB1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6304
SATB1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SATB1