Learn More
Novus Biologicals™ Human Salivary Gland Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18770904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18770904 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18770904 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00 CHF
    732.90 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 42.10 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Human Salivary Gland Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Normal
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Salivary Gland Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke