Learn More
Proteintech™ Humanes S100B ELISA-Kit
Artikelnummer. 16811516 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16811516 Human 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16811516 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE0010396T
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
KE00103 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das S100B ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem S100B.
  • Der Assay erkennt Human S100B. Ein für S100B spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet. Das S100B-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst.
  • Nach dem umfangreichen Waschen wird ein weiterer Antikörper hinzugefügt, der speziell für S100B bestimmt ist, um das aufgenommene S100B-Protein zu erkennen.
  • Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • S100A12 ist ein Mitglied der S100-Familie von Proteinen, die Calcium-bindende 2-EF-Hand-Motive enthalten, und wird mit der Regulierung von Zellaktivitäten wie Stoffwechsel, Motilität und Proliferation in Verbindung gebracht. S100B wird in Astrozyten im Gehirn stark exprimiert.
  • Es wird auch in den Schwann-Zellen des peripheren Nervensystems und außerhalb des Nervensystems in Melanozyten, Adipozyten und Chondrozyten exprimiert.
  • Erhöhte S100B-Spiegel in Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit und Serum, die nach Kopftrauma, subarachnoidaler Blutung und Schlaganfall berichtet wurden, korrelierten mit dem Ausmaß der Hirnschädigung.
  • Es wurde ein Zusammenhang zwischen dem erhöhten Serum S100B und dem Vorhandensein von Hirnmetastasen berichtet. Erhöhte S100B-Spiegel können auch bei Patienten mit zerebraler kleiner Gefäßerkrankung (SVD) gefunden werden.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006263
Assay-Bereich 15,6 bis 1000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 1 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 6285
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P04271
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse IL-17A ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine