Learn More
Abnova™ Human RPS6KB2 Partial ORF (AAH06106, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH06106
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6199
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16134695
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006199-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16124695
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006199-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 nonidentical kinase catalytic domains and phosphorylates the S6 ribosomal protein and eucaryotic translation initiation factor 4B (eIF4B). Phosphorylation of S6 leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAVFDLDLETEEGSEGEGEPELSPADACPLAELRAAGLEPVGHYEEVELTETSVNVGPERIGPHSFELLRVLGKGGYGKVFQVRKVQGTNLGKIYAMKV
Spezifikation
Spezifikation
AAH06106
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KLS/P70-beta/P70-beta-1/P70-beta-2/S6K-beta2/S6K2/SRK/STK14B/p70(S6K)-beta/p70S6Kb
RPS6KB2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6199
RPS6KB2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MAAVFDLDLETEEGSEGEGEPELSPADACPLAELRAAGLEPVGHYEEVELTETSVNVGPERIGPHSFELLRVLGKGGYGKVFQVRKVQGTNLGKIYAMKV
RUO
RPS6KB2