Learn More
Abnova™ Human RNF25 Full-length ORF (NP_071898.2, 1 a.a. - 459 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_071898.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64320
Molekulargewicht 77.6kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16133543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064320-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16143543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064320-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a RING finger motif. The mouse counterpart of this protein has been shown to interact with Rela, the p65 subunit of NF-kappaB (NFKB), and modulate NFKB-mediated transcription activity. The mouse protein also binds ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and is a substrate for E2-dependent ubiquitination. [provided by RefSeq]
Sequence: MAASASAAAGEEDWVLPSEVEVLESIYLDELQVIKGNGRTSPWEIYITLHPATAEDQDSQYVCFTLVLQVPAEYPHEVPQISIRNPRGLSDEQIHTILQVLGHVAKAGLGTAMLYELIEKGKEILTDNNIPHGQCVICLYGFQEKEAFTKTPCYHYFHCHCLARYIQHMEQELKAQGQEQEQERQHATTKQKAVGVQCPVCREPLVYDLASLKAAPEPQQPMELYQPSAESLRQQEERKRLYQRQQERGGIIDLEAERNRYFISLQQPPAPAEPESAVDVSKGSQPPSTLAAELSTSPAVQSTLPPPLPVATQHICEKIPGTRSNQQRLGETQKAMLDPPKPSRGPWRQPERRHPKGGECHAPKGTRDTQELPPPEGPLKEPMDLKPEPHSQGVEGPPQEKGPGSWQGPPPRRTRDCVRWERSKGRTPGSSYPRLPRGQGAYRPGTRRESLGLESKDGS
Spezifikation
Spezifikation
NP_071898.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
77.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAASASAAAGEEDWVLPSEVEVLESIYLDELQVIKGNGRTSPWEIYITLHPATAEDQDSQYVCFTLVLQVPAEYPHEVPQISIRNPRGLSDEQIHTILQVLGHVAKAGLGTAMLYELIEKGKEILTDNNIPHGQCVICLYGFQEKEAFTKTPCYHYFHCHCLARYIQHMEQELKAQGQEQEQERQHATTKQKAVGVQCPVCREPLVYDLASLKAAPEPQQPMELYQPSAESLRQQEERKRLYQRQQERGGIIDLEAERNRYFISLQQPPAPAEPESAVDVSKGSQPPSTLAAELSTSPAVQSTLPPPLPVATQHICEKIPGTRSNQQRLGETQKAMLDPPKPSRGPWRQPERRHPKGGECHAPKGTRDTQELPPPEGPLKEPMDLKPEPHSQGVEGPPQEKGPGSWQGPPPRRTRDCVRWERSKGRTPGSSYPRLPRGQGAYRPGTRRESLGLESKDGS
RUO
RNF25
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
64320
RNF25 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AO7/FLJ13906
RNF25
Recombinant
wheat germ expression system