Learn More
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142327 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32142327 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2586401Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T