Learn More
Abnova™ Human RNF11 Full-length ORF (AAH20964, 1 a.a. - 154 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH20964
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 26994
Molekulargewicht 42.68kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128452
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026994-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118452
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026994-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a RING-H2 finger motif, which is known to be important for protein-protein interactions. The expression of this gene has been shown to be induced by mutant RET proteins (MEN2A/MEN2B). The germline mutations in RET gene are known to be responsible for the development of multiple endocrine neoplasia (MEN). [provided by RefSeq]
Sequence: MGNCLKSPTSDDISLLHESQSDRASFGEGTEPDQEPPPPYQEQVPVPVYHPTPSQTRLATQLTEEEQIRIAQRIGLIQHLPKGVYDPGRDGSEKKIRECVICMMDFVYGDPIRFLPCMHIYHLDCIDDWLMRSFTCPSCMEPVDAALLSSYETN
Spezifikation
Spezifikation
AAH20964
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
42.68kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGNCLKSPTSDDISLLHESQSDRASFGEGTEPDQEPPPPYQEQVPVPVYHPTPSQTRLATQLTEEEQIRIAQRIGLIQHLPKGVYDPGRDGSEKKIRECVICMMDFVYGDPIRFLPCMHIYHLDCIDDWLMRSFTCPSCMEPVDAALLSSYETN
RUO
RNF11
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
26994
RNF11 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CGI-123/MGC51169/SID1669
RNF11
Recombinant
wheat germ expression system