missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Invitrogen™ Human RNASE2 (aa 31-56) Control Fragment Recombinant Protein Artikelnummer.: 30182828
Verfügbar ab: 06-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Invitrogen™ Human RNASE2 (aa 31-56) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30182828
100 μL, 100 Mikroliter
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30182828

Marke: Invitrogen™ RP99600

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (44%), Rat (44%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-60882 (PA5-60882. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

This is a non-secretory ribonuclease. It is a pyrimidine specific nuclease with a slight preference for U. Cytotoxin and helminthotoxin. Selectively chemotactic for dendritic cells. Possesses a wide variety of biological activities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P10153
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 6036
Name Human RNASE2 (aa 31-56) Control Fragment
Menge 100 μL
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias EDN; eosinophil-derived neurotoxin; Non-secretory ribonuclease; RAF3; Ribonuclease 2; ribonuclease A F3; ribonuclease A family member 2; ribonuclease US; ribonuclease, RNase A family, 2 (liver, eosinophil-derived neurotoxin); RNase 2; RNase UpI-2; RNASE2; RNS2
Gebräuchliche Bezeichnung RNASE2
Gensymbol RNASE2
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz QFTWAQWFETQHINMTSQQCTNAMQV
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Invitrogen™ Human RNASE2 (aa 31-56) Control Fragment Recombinant Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt