Learn More
Abnova™ Human RIOK2 Partial ORF (AAH00953.1, 453 a.a. - 551 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128376
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human RIOK2 Partial ORF (AAH00953.1, 453 a.a. - 551 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128376
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128376
Marke: Abnova™ H00055781Q01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: IALSSLNREFRPFRDEENVGAMNQYRTRTLSITSSGSAVSCSTIPPELVKQKVKRQLTKQQKSAVRRRLQKGEANIFTKQRRENMQNIKSSLEAASFWG
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH00953.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55781
Molekulargewicht 36.63kDa
Name RIOK2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen IALSSLNREFRPFRDEENVGAMNQYRTRTLSITSSGSAVSCSTIPPELVKQKVKRQLTKQQKSAVRRRLQKGEANIFTKQRRENMQNIKSSLEAASFWG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ11159
Gebräuchliche Bezeichnung RIOK2
Gensymbol RIOK2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human RIOK2 Partial ORF (AAH00953.1, 453 a.a. - 551 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >