Learn More
Abnova™ Human RIN1 Partial ORF (AAH14417, 646 a.a. - 755 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131036
Abnova™ Human RIN1 Partial ORF (AAH14417, 646 a.a. - 755 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Product Code. 16131036
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131036
Marke: Abnova™ H00009610Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: VPPEASIATLNQLCATKFRVTQPNTFGLFLYKEQGYHRLPPGALAHRLPTTGYLVYRRAEWPETQGAVTEEEGSGQSEARSRGEEQGCQGDGDAGVKASPRDIREQSETT
Specifications
Zugriffsnummer AAH14417
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9610
Molekulargewicht 37.73kDa
Name RIN1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen VPPEASIATLNQLCATKFRVTQPNTFGLFLYKEQGYHRLPPGALAHRLPTTGYLVYRRAEWPETQGAVTEEEGSGQSEARSRGEEQGCQGDGDAGVKASPRDIREQSETT
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung RIN1
Gensymbol RIN1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abnova™ Human RIN1 Partial ORF (AAH14417, 646 a.a. - 755 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >