Learn More
Abnova™ Human RHOBTB1 Partial ORF (AAH32848, 494 a.a. - 603 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH32848
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9886
Molekulargewicht 37.73kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161416
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009886-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151416
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009886-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the Rho family of the small GTPase superfamily. It contains a GTPase domain, a proline-rich region, a tandem of 2 BTB (broad complex, tramtrack, and bric-a-brac) domains, and a conserved C-terminal region. The protein plays a role in small GTPase-mediated signal transduction and the organization of the actin filament system. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: GAISAHKPLLICSCEWMAAMFGGSFVESANSEVYLPNINKISMQAVLDYLYTKQLSPNLDLDPLELIALANRFCLPHLVALAEQHAVQELTKAATSGVGIDGEVLSYLEL
Spezifikation
Spezifikation
AAH32848
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0740/MGC33059/MGC33841
RHOBTB1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9886
RHOBTB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GAISAHKPLLICSCEWMAAMFGGSFVESANSEVYLPNINKISMQAVLDYLYTKQLSPNLDLDPLELIALANRFCLPHLVALAEQHAVQELTKAATSGVGIDGEVLSYLEL
RUO
RHOBTB1