Learn More
Abnova™ Human RHCG Partial ORF (NP_057405, 418 a.a. - 479 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00051458-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16127016
  • 574.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: LPFWGQPSDENCFEDAVYWEMPEGNSTVYIPEDPTFKPSGPSVPSVPMVSPLPMASSVPLVP
Spezifikation
Spezifikation
NP_057405
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.56kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LPFWGQPSDENCFEDAVYWEMPEGNSTVYIPEDPTFKPSGPSVPSVPMVSPLPMASSVPLVP
RUO
RHCG
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51458
RHCG (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C15orf6/PDRC2/RHGK/SLC42A3
RHCG
Recombinant
wheat germ expression system