Learn More
Abnova™ Human RGC32 Partial ORF (NP_054778, 28 a.a. - 117 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_054778
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 28984
Molekulargewicht 35.64kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00028984-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00028984-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is thought to regulate cell cycle progression. It is induced by p53 in response to DNA damage, or by sublytic levels of complement system proteins that result in activation of the cell cycle. The encoded protein localizes to the cytoplasm during interphase and to centrosomes during mitosis. The protein forms a complex with polo-like kinase 1. The protein also translocates to the nucleus in response to treatment with complement system proteins, and can associate with and increase the kinase activity of cell division cycle 2 protein. In different assays and cell types, overexpression of this protein has been shown to activate or suppress cell cycle progression. [provided by RefSeq]
Sequence: ERHFHYEEHLERMKRRSSASVSDSSGFSDSESADSLYRNSFSFSDEKLNSPTDSTPALLSATVTPQKAKLGDTKELEAFIADLDKTLASM
Spezifikation
Spezifikation
NP_054778
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0564/MGC87338/RGC-32/RGC32/bA157L14.2
C13orf15
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
28984
RGC32 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ERHFHYEEHLERMKRRSSASVSDSSGFSDSESADSLYRNSFSFSDEKLNSPTDSTPALLSATVTPQKAKLGDTKELEAFIADLDKTLASM
RUO
C13orf15