Learn More
Abnova™ Human RFPL1 Partial ORF (NP_066306, 189 a.a. - 278 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16134315
Abnova™ Human RFPL1 Partial ORF (NP_066306, 189 a.a. - 278 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16134315
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16134315
Marke: Abnova™ H00005988Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: VSLRDGSRLSASTVPLTFLFVDRKLQRVGIFLDMGMQNVSFFDAEGGSHVYTFRSVSAEEPLHLFFAPPSPPNGDKSVLSICPVINPGTT
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066306
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5988
Molekulargewicht 35.64kDa
Name RFPL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen VSLRDGSRLSASTVPLTFLFVDRKLQRVGIFLDMGMQNVSFFDAEGGSHVYTFRSVSAEEPLHLFFAPPSPPNGDKSVLSICPVINPGTT
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC132428/RNF78
Gebräuchliche Bezeichnung RFPL1
Gensymbol RFPL1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human RFPL1 Partial ORF (NP_066306, 189 a.a. - 278 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >