Learn More
Applied Biosystems™ Human, Reverse Primer, Desalted
Artikelnummer. 15839866 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15839866 25 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15839866 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A15630
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Rückwärtsprimer, entsalzt, Mensch
Verwenden Sie unser Hilfsmittel, um vorgefertigte Primer für PCR- und Sanger-Sequenzierung zu finden und zu bestellen.Diese Primer sind frei von SNPs und Dimern, zielspezifisch und für universelle PCR-Bedingungen geeignet. Sie können unverändert, mit M13-Schwanz, HPLC-aufgereinigt oder entsalzt bestellt werden.Alle Primer werden mittels Massenspektrometrie geprüft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Liefertyp Einzelröhrchen, getrocknet
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometrie
Beschreibung Rückwärts-PCR/SEQ-Primer, 25 nmol, solide, entsalzte Aufreinigung, Hs00196555_CE Primer-ID, 8 nmol minimale angegebene Ausbeute, Primer ohne Schwanz 5'-Schwanz-Option, Menschengattung, geliefert in einem Einzelröhrchen, getrocknet, verwendet für PCR und Zyklussequenzierungsreaktionen
Produkttyp Reverse PCR/SEQ Primer
Selektionsmittel (eukaryotisch) Human
Reinigungsverfahren Entsalzt
Primer Reverse PCR/SEQ Primer
Menge 25 nmol
Güte HPLC
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR- und Zyklussequenzierungsreaktionen
Form Fest