Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human Regulatory T Cell Whole Blood Staining Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Includes
- Durchflusszytometrie Färbepuffer
- 1X RBC Lysepuffer
- Fixierung/Permeabilisierungs-Konzentrat (4X)
- Fixierung/Permeabilisierungs-Verdünnungsmittel
- Anti-Human Foxp3 PE (Klon PCH101, Bestell-Nr. 12-4776): 25 Tests. Lichtempfindliches Material.
Vortitriert und getestet durch die zytometrische Durchflussanalyse von menschlichem Vollblut. Der PCH101-Antikörper kann in einer Dosis von 5 μl (0,25 μg) pro Test verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C. Lichtempfindliches Material. Anwendung innerhalb von 6 Monaten nach der Öffnung oder bis zum auf der Flasche angegebenen Datum. |
| Menge | 1 Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intrazelluläre Färbung gefolgt von Durchflusszytometrieanalyse |
| Produktlinie | eBioscience |
| Produkttyp | Zellfärbekit |