Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human Regulatory T Cell Staining Kit #3
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Includes
- Färbepuffer für die Durchflusszytometrie
- Fixierungs-/Permeabilisierungskonzentrat (4x)
- Verdünnungsmedium für Fixierung/Permeabilisierung
- Permeabilisierungspuffer (10x)
- Normales Rattenserum
- eZFluor™ Anti-Human CD4 FITC und CD25 PE Cocktail (Klone RPA-T4 und BC96, Kat.-Nr. 22-8425): 25 Tests. Lichtempfindliches Material.
- Anti-Human Foxp3 PE-Cyanin5 (Klon PCH101, Kat.-Nr. 15-4776): 25 Tests. Lichtempfindliches Material.
- Ratten-IgG2a K-Isotypenkontrolle PE-Cyanin5: 25 μg. Lichtempfindliches Material.
Vortitriert und getestet durch intrazelluläre Färbung und zytometrische Durchflussanalyse normaler humaner Zellen des peripheren Blutes. Der PCH101-Antikörper kann in einer Dosis von 20 μl (0,5 μg) pro Test verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C. Lichtempfindliches Material. Anwendung innerhalb von 6 Monaten nach der Öffnung oder bis zum auf der Flasche angegebenen Datum. |
| Menge | 1 Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intrazelluläre Färbung gefolgt von Durchflusszytometrieanalyse |
| Produktlinie | eBioscience |
| Produkttyp | Zellfärbekit |