Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human Regulatory T Cell Staining Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
- Färbepuffer für die Durchflusszytometrie
- Fixierungs-/Permeabilisierungskonzentrat (4x)
- Verdünnungsmedium für Fixierung/Permeabilisierung
- Permeabilisierungspuffer (10x)
- Normales Rattenserum
- eZFluor™ Anti-Human-CD4-FITC- und -CD25-APC-Cocktail (Klone RPA-T4 und BC96, Kat.-Nr. 22-0425): 25 Tests lichtempfindliches Material.
- Anti-Human-Foxp3-PE (Klon PCH101, Kat.-Nr. 12-4776): 25 Tests lichtempfindliches Material.
- Ratten-IgG2a-K-Isotypenkontrolle PE: 25 Tests. Lichtempfindliches Material.
Getestet durch intrazelluläre Färbung und zytometrische Durchflussanalyse normaler Zellen humanen, peripheren Blutes. Der PCH101-Antikörper und die Ratten-IgG2a-K-Isotyp-Kontrolle können bei 20 μl (0,25 μg) pro Test verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C. Lichtempfindliches Material. Anwendung innerhalb von 6 Monaten nach der Öffnung oder bis zum auf der Flasche angegebenen Datum. |
| Menge | 1 Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intrazelluläre Färbung gefolgt von Durchflusszytometrieanalyse |
| Produktlinie | eBioscience |
| Produkttyp | Zellfärbekit |