Learn More
Abnova™ Human RECK Partial ORF (NP_066934, 701 a.a. - 800 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128525
Abnova™ Human RECK Partial ORF (NP_066934, 701 a.a. - 800 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128525
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128525
Marke: Abnova™ H00008434Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is a cysteine-rich, extracellular protein with protease inhibitor-like domains whose expression is suppressed strongly in many tumors and cells transformed by various kinds of oncogenes. In normal cells, this membrane-anchored glycoprotein may serve as a negative regulator for matrix metalloproteinase-9, a key enzyme involved in tumor invasion and metastasis. [provided by RefSeq]
Sequence: KFGCSQYECVPRQLACDQVQDPVCDTDHMEHNNLCTLYQRGKSLSYKGPCQPFCRATEPVCGHNGETYSSVCAAYSDRVAVDYYGDCQAVGVLSEHSSVA
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066934
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8434
Molekulargewicht 36.74kDa
Name RECK (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen KFGCSQYECVPRQLACDQVQDPVCDTDHMEHNNLCTLYQRGKSLSYKGPCQPFCRATEPVCGHNGETYSSVCAAYSDRVAVDYYGDCQAVGVLSEHSSVA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ST15/hRECK
Gebräuchliche Bezeichnung RECK
Gensymbol RECK
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human RECK Partial ORF (NP_066934, 701 a.a. - 800 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >