Learn More
Abnova™ Human RBM23 Full-length ORF (NP_060577.2, 1 a.a. - 424 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060577.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55147
Molekulargewicht 73.2kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131183
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055147-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121183
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055147-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the U2AF-like family of RNA binding proteins. This protein interacts with some steroid nuclear receptors, localizes to the promoter of a steroid- responsive gene, and increases transcription of steroid-responsive transcriptional reporters in a hormone-dependent manner. It is also implicated in the steroid receptor-dependent regulation of alternative splicing. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MASDDFDIVIEAMLEAPYKKEEDEQQRKEVKKDYPSNTTSSTSNSGNETSGSSTIGETSNRSRDRDRYRRRNSRSRSPGRQCRHRSRSWDRRHGSESRSRDHRREDRVHYRSPPLATGYRYGHSKSPHFREKSPVREPVDNLSPEERDARTVFCMQLAARIRPRDLEDFFSAVGKVRDVRIISDRNSRRSKGIAYVEFCEIQSVPLAIGLTGQRLLGVPIIVQASQAEKNRLAAMANNLQKGNGGPMRLYVGSLHFNITEDMLRGIFEPFGKIDNIVLMKDSDTGRSKGYGFITFSDSECARRALEQLNGFELAGRPMRVGHVTERLDGGTDITFPDGDQELDLGSAGGRFQLMAKLAEGAGIQLPSTAAAAAAAAAAQAAALQLNGAVPLGALNPAALTALSPALNLASQCFQLSSLFTPQTM
Spezifikation
Spezifikation
NP_060577.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
73.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MASDDFDIVIEAMLEAPYKKEEDEQQRKEVKKDYPSNTTSSTSNSGNETSGSSTIGETSNRSRDRDRYRRRNSRSRSPGRQCRHRSRSWDRRHGSESRSRDHRREDRVHYRSPPLATGYRYGHSKSPHFREKSPVREPVDNLSPEERDARTVFCMQLAARIRPRDLEDFFSAVGKVRDVRIISDRNSRRSKGIAYVEFCEIQSVPLAIGLTGQRLLGVPIIVQASQAEKNRLAAMANNLQKGNGGPMRLYVGSLHFNITEDMLRGIFEPFGKIDNIVLMKDSDTGRSKGYGFITFSDSECARRALEQLNGFELAGRPMRVGHVTERLDGGTDITFPDGDQELDLGSAGGRFQLMAKLAEGAGIQLPSTAAAAAAAAAAQAAALQLNGAVPLGALNPAALTALSPALNLASQCFQLSSLFTPQTM
RUO
RBM23
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55147
RBM23 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAPERbeta/FLJ10482/MGC4458/PP239/RNPC4
RBM23
Recombinant
wheat germ expression system