Learn More
Abnova™ Human RASD1 Full-length ORF (NP_057168.1, 1 a.a. - 281 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057168.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 51655
Molekulargewicht 58kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16140233
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00051655-P02.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130233
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00051655-P02.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a Ras-related protein that is stimulated by dexamethasone. The exact function of this gene is unknown, but it may play a role in dexamethasone-induced alterations in cell morphology, growth and cell-extracellular matrix interactions. In addition, studies of a similar rat protein suggest that it functions as as a novel physiologic nitric oxide (NO) effector. The gene product belongs to the Ras superfamily of small GTPases. [provided by RefSeq]
Sequence: MKLAAMIKKMCPSDSELSIPAKNCYRMVILGSSKVGKTAIVSRFLTGRFEDAYTPTIEDFHRKFYSIRGEVYQLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDNRDSFEEVQRLRQQILDTKSCLKNKTKENVDVPLVICGNKGDRDFYREVDQREIEQLVGDDPQRCAYFEISAKKNSSLDQMFRALFAMAKLPSEMSPDLHRKVSVQYCDVLHKKALRNKKLLRAGSGGGGGDPGDAFGIVAPFARRPSVHSDLMYIREKASAGSQAKDKERCVIS
Spezifikation
Spezifikation
NP_057168.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
58kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MKLAAMIKKMCPSDSELSIPAKNCYRMVILGSSKVGKTAIVSRFLTGRFEDAYTPTIEDFHRKFYSIRGEVYQLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDNRDSFEEVQRLRQQILDTKSCLKNKTKENVDVPLVICGNKGDRDFYREVDQREIEQLVGDDPQRCAYFEISAKKNSSLDQMFRALFAMAKLPSEMSPDLHRKVSVQYCDVLHKKALRNKKLLRAGSGGGGGDPGDAFGIVAPFARRPSVHSDLMYIREKASAGSQAKDKERCVIS
RUO
RASD1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51655
RASD1 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AGS1/DEXRAS1/MGC:26290
RASD1
Recombinant
wheat germ expression system