Learn More
Abnova™ Human RAPGEF1 Partial ORF (AAH41710, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16125741
Abnova™ Human RAPGEF1 Partial ORF (AAH41710, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16125741
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125741
Marke: Abnova™ H00002889Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a human guanine nucleotide exchange factor. It transduces signals from CRK by binding the SH3 domain of CRK, and activating several members of the Ras family of GTPases. This signaling cascade that may be involved in apoptosis, integrin-mediated signal transduction, and cell transformation. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some variants has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MGNAIEKQKPLKRSHLYPWKQDSQRSHLSSFTMKLMDKFHSPKIKRTPSKKGKPAEVSVKIPEKPVNKEATDRFLPEGYPLPLDLEQQAVEFMSTSAVASRSQRQKNLSW
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH41710
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2889
Molekulargewicht 37.73kDa
Name RAPGEF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen MGNAIEKQKPLKRSHLYPWKQDSQRSHLSSFTMKLMDKFHSPKIKRTPSKKGKPAEVSVKIPEKPVNKEATDRFLPEGYPLPLDLEQQAVEFMSTSAVASRSQRQKNLSW
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C3G/DKFZp781P1719/GRF2
Gebräuchliche Bezeichnung RAPGEF1
Gensymbol RAPGEF1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human RAPGEF1 Partial ORF (AAH41710, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >