Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für Human-RANTES
Artikelnummer. 10763115
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10763115 5 x 96 Tests 1 Set
10108643 96 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763115 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHRNTS5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Messen Sie die Konzentrationen regulierter T-Zellen nach Aktivierung normaler T-Zellen, exprimiert und sezerniert (RATES) in Humanserum, Plasma, Gewebeextrakten, Urin- und Kulturüberstandsproben.
Testen Sie RANTES-Konzentrationen (reguliert nach Aktivierung, normal in T-Zelle exprimiert und sezerniert) in Humanserum, Plasma, Gewebeextrakten, Urin- und Kulturüberstandsproben mit Human RATES ELISA Kits von Invitrogen™.
Es erkennt natürliche und rekombinante IP-10.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P13501
Assay-Bereich 51.2 bis 2000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Beschreibung Human RANTES ELISA Kit
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand, Urin
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem Eotaxin, GROa, GROß, MIP-1a, MIP-1ß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNa, IFNg, IL-1a, IL-1ß, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNFa, TNFß oder Ratten RANTES.
Ausreichend für 5 x 96 Mikrotiterplatten-Wells
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 6352
Gensymbol D17S136E, RANTES, SCYA5, SIS-delta, SISd, TCP228, eoCP
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Messung Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Präzision Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 %
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h