Learn More
Abnova™ Human RAB33B Partial ORF (NP_112586, 117 a.a. - 206 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16150467
Abnova™ Human RAB33B Partial ORF (NP_112586, 117 a.a. - 206 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16150467
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16150467
Marke: Abnova™ H00083452Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: TNMASFHSLPSWIEECKQHLLANDIPRILVGNKCDLRSAIQVPTDLAQKFADTHSMPLFETSAKNPNDNDHVEAIFMTLAHKLKSHKPLM
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_112586
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 83452
Molekulargewicht 35.64kDa
Name RAB33B (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen TNMASFHSLPSWIEECKQHLLANDIPRILVGNKCDLRSAIQVPTDLAQKFADTHSMPLFETSAKNPNDNDHVEAIFMTLAHKLKSHKPLM
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp434G099/MGC138182
Gebräuchliche Bezeichnung RAB33B
Gensymbol RAB33B
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human RAB33B Partial ORF (NP_112586, 117 a.a. - 206 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >