Learn More
Abnova™ Human RAB2A Full-length ORF (NP_002856.1, 1 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002856.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5862
Molekulargewicht 49.9kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16122078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005862-P02.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16132078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005862-P02.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Members of the Rab protein family are nontransforming monomeric GTP-binding proteins of the Ras superfamily that contain 4 highly conserved regions involved in GTP binding and hydrolysis. Rabs are prenylated, membrane-bound proteins involved in vesicular fusion and trafficking. The mammalian RAB proteins show striking similarities to the S. cerevisiae YPT1 and SEC4 proteins, Ras-related GTP-binding proteins involved in the regulation of secretion.[supplied by OMIM]
Sequence: MAYAYLFKYIIIGDTGVGKSCLLLQFTDKRFQPVHDLTIGVEFGARMITIDGKQIKLQIWDTAGQESFRSITRSYYRGAAGALLVYDITRRDTFNHLTTWLEDARQHSNSNMVIMLIGNKSDLESRREVKKEEGEAFAREHGLIFMETSAKTASNVEEAFINTAKEIYEKIQEGVFDINNEANGIKIGPQHAATNATHAGNQGGQQAGGGCC
Spezifikation
Spezifikation
NP_002856.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAYAYLFKYIIIGDTGVGKSCLLLQFTDKRFQPVHDLTIGVEFGARMITIDGKQIKLQIWDTAGQESFRSITRSYYRGAAGALLVYDITRRDTFNHLTTWLEDARQHSNSNMVIMLIGNKSDLESRREVKKEEGEAFAREHGLIFMETSAKTASNVEEAFINTAKEIYEKIQEGVFDINNEANGIKIGPQHAATNATHAGNQGGQQAGGGCC
RUO
RAB2A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5862
RAB2A (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RAB2
RAB2A
Recombinant
wheat germ expression system