Learn More
Abnova™ Human RAB2A Full-length ORF (NP_002856.1, 1 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16132078
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human RAB2A Full-length ORF (NP_002856.1, 1 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16132078
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16132078
Marke: Abnova™ H00005862P02.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Members of the Rab protein family are nontransforming monomeric GTP-binding proteins of the Ras superfamily that contain 4 highly conserved regions involved in GTP binding and hydrolysis. Rabs are prenylated, membrane-bound proteins involved in vesicular fusion and trafficking. The mammalian RAB proteins show striking similarities to the S. cerevisiae YPT1 and SEC4 proteins, Ras-related GTP-binding proteins involved in the regulation of secretion.[supplied by OMIM]
Sequence: MAYAYLFKYIIIGDTGVGKSCLLLQFTDKRFQPVHDLTIGVEFGARMITIDGKQIKLQIWDTAGQESFRSITRSYYRGAAGALLVYDITRRDTFNHLTTWLEDARQHSNSNMVIMLIGNKSDLESRREVKKEEGEAFAREHGLIFMETSAKTASNVEEAFINTAKEIYEKIQEGVFDINNEANGIKIGPQHAATNATHAGNQGGQQAGGGCC
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002856.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5862
Molekulargewicht 49.9kDa
Name RAB2A (Human) Recombinant Protein (P02)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Menge 25 ug
Immunogen MAYAYLFKYIIIGDTGVGKSCLLLQFTDKRFQPVHDLTIGVEFGARMITIDGKQIKLQIWDTAGQESFRSITRSYYRGAAGALLVYDITRRDTFNHLTTWLEDARQHSNSNMVIMLIGNKSDLESRREVKKEEGEAFAREHGLIFMETSAKTASNVEEAFINTAKEIYEKIQEGVFDINNEANGIKIGPQHAATNATHAGNQGGQQAGGGCC
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias RAB2
Gebräuchliche Bezeichnung RAB2A
Gensymbol RAB2A
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human RAB2A Full-length ORF (NP_002856.1, 1 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >