Learn More
Abnova™ Human RAB11FIP3 Partial ORF (NP_055515.1, 655 a.a. - 754 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Proteins of the large Rab GTPase family (see RAB1A; MIM 179508) have regulatory roles in the formation, targeting, and fusion of intracellular transport vesicles. RAB11FIP3 is one of many proteins that interact with and regulate Rab GTPases (Hales et al., 2001 [PubMed 11495908]).[supplied by OMIM]
Sequence: HSRARESELEQEVRRLKQDNRNLKEQNEELNGQIITLSIQGAKSLFSTAFSESLAAEISSVSRDELMEAIQKQEEINFRLQDYIDRIIVAIMETNPSILE
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055515.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9727 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Name | RAB11FIP3 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | HSRARESELEQEVRRLKQDNRNLKEQNEELNGQIITLSIQGAKSLFSTAFSESLAAEISSVSRDELMEAIQKQEEINFRLQDYIDRIIVAIMETNPSILE |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human RAB11FIP3 Partial ORF (NP_055515.1, 655 a.a. - 754 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur