Learn More
Abnova™ Human PTPRG Full-length ORF (AAH47734.1, 1 a.a. - 102 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
364.00 CHF - 552.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH47734.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 5793 |
Molekulargewicht | 37.8kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16139911
|
Abnova™
H00005793-P01.25UG |
25 ug |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
16129911
|
Abnova™
H00005793-P01.10UG |
10 ug |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP possesses an extracellular region, a single transmembrane region, and two tandem intracytoplasmic catalytic domains, and thus represents a receptor-type PTP. The extracellular region of this PTP contains a carbonic anhydrase-like (CAH) domain, which is also found in the extracellular region of PTPRBETA/ZETA. This gene is located in a chromosomal region that is frequently deleted in renal cell carcinoma and lung carcinoma, thus is thought to be a candidate tumor suppressor gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MRRLLEPCWWILFLKITSSVLHYVVCFPALTEGYVGALHENRHGSAVQIRRRKASGDPYWAYSGKSSCSNGDHTGQLTSHSTHLKAHFESLLCLSSVCSNLSSpezifikation
AAH47734.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MRRLLEPCWWILFLKITSSVLHYVVCFPALTEGYVGALHENRHGSAVQIRRRKASGDPYWAYSGKSSCSNGDHTGQLTSHSTHLKAHFESLLCLSSVCSNLS | |
RUO | |
PTPRG | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
5793 | |
PTPRG (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HPTPG/PTPG/R-PTP-GAMMA/RPTPG | |
PTPRG | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |