Learn More
Abnova™ Human PTK7 Partial ORF (NP_002812, 36 a.a. - 145 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002812
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5754
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16133795
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005754-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16123795
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005754-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Receptor protein tyrosine kinases transduce extracellular signals across the cell membrane. A subgroup of these kinases lack detectable catalytic tyrosine kinase activity but retain roles in signal transduction. The protein encoded by this gene is a member of this subgroup of tyrosine kinases and may function as a cell adhesion molecule. This gene is thought to be expressed in colon carcinomas but not in normal colon, and therefore may be a marker for or may be involved in tumor progression. Four transcript variants encoding four different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KQPSSQDALQGRRALLRCEVEAPGPVHVYWLLDGAPVQDTERRFAQGSSLSFAAVDRLQDSGTFQCVARDDVTGEEARSANASFNIKWIEAGPVVLKHPASEAEIQPQTQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_002812
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CCK4
PTK7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5754
PTK7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KQPSSQDALQGRRALLRCEVEAPGPVHVYWLLDGAPVQDTERRFAQGSSLSFAAVDRLQDSGTFQCVARDDVTGEEARSANASFNIKWIEAGPVVLKHPASEAEIQPQTQ
RUO
PTK7