missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PTGER1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18741527
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18741527 25 μg 25 Mikrogramm
18771347 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18741527 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB10008SP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PTGER1 Monoclonal specifically detects PTGER1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTGER1
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 998412
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 5-25 μg;/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer P34995
Gen-Alias EP1, PGE receptor EP1 subtype, PGE receptor, EP1 subtype, PGE2 receptor EP1 subtype, prostaglandin E receptor 1 (subtype EP1), 42kD, prostaglandin E receptor 1 (subtype EP1), 42kDa, prostaglandin E receptor 1, subtype EP1, prostaglandin E2 receptor EP1 subtype, Prostanoid EP1 receptor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide containing human PTGER1, Accession No. P34995
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5731.0
Testspezifität Detects human PTGER1 in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.