Learn More
Abnova™ Human PSTPIP1 Partial ORF (NP_003969, 148 a.a. - 247 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129815
Abnova™ Human PSTPIP1 Partial ORF (NP_003969, 148 a.a. - 247 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129815
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129815
Marke: Abnova™ H00009051Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene binds to the cytoplasmic tail of CD2, an effector of T cell activation and adhesion, negatively affecting CD2-triggered T cell activation. The encoded protein appears to be a scaffold protein and a regulator of the actin cytoskeleton. It has also been shown to bind ABL1, PTPN18, WAS, CD2AP, and PTPN12. Mutations in this gene are a cause of PAPA syndrome. [provided by RefSeq]
Sequence: CRDADDAEQAFERISANGHQKQVEKSQNKARQCKDSATEAERVYRQSIAQLEKVRAEWEQEHRTTCEAFQLQEFDRLTILRNALWVHSNQLSMQCVKDDE
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003969
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9051
Molekulargewicht 36.74kDa
Name PSTPIP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen CRDADDAEQAFERISANGHQKQVEKSQNKARQCKDSATEAERVYRQSIAQLEKVRAEWEQEHRTTCEAFQLQEFDRLTILRNALWVHSNQLSMQCVKDDE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CD2BP1/CD2BP1L/CD2BP1S/H-PIP/PAPAS/PSTPIP
Gebräuchliche Bezeichnung PSTPIP1
Gensymbol PSTPIP1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PSTPIP1 Partial ORF (NP_003969, 148 a.a. - 247 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >