missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human PSGR Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
PSGR Monoclonal antibody specifically detects PSGR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PSGR |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1033009 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9H255 |
| Gen-Alias | HPRAJ, Olfactory Receptor OR11-16, olfactory receptor, family 51, subfamily E, member 2, olfactory receptor, family 51, subfamily E, member 3 pseudogene, olfactory receptor, family 52, subfamily A, member 2, OR51E2, OR51E3P, OR52A2, prostate specific G-protein coupled receptor, Prostate-specific G-protein coupled receptor, PSGRolfactory receptor 51E2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?