Learn More
Invitrogen™ Human PRR5L Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15205249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15205249 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15205249 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1243
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 17 amino acids near the center of human PRR5L. PEP-1243 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21129.
Proline-rich protein 5-like (PRR5L), also known as Protor-2, is structurally similar to PRR5 and also binds to the mTOR complex 2 (mTORC2). PRR5L is not required for mTORC2 integrity or kinase activity, but dissociates from mTORC2 upon knockdown of tuberous sclerosis complex 1 (TSC1) and TSC2. Knockdown of PRR5L reduced apoptosis in mTORC2 deficient cells as well as cells where mTOR was active, suggesting that mTORC2-dissociated PRR5L may promote apoptosis, and thus play a role in the balance between cell growth and cell death.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 79899
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q6MZQ0
Gebräuchliche Bezeichnung PRR5L
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias 2600010E01Rik; 4833411O04Rik; proline rich 5 like; proline-rich protein 5-like; Protein observed with Rictor-2; PROTOR2; protor-2; Prr5l
Gensymbol PRR5L
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS