missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Proteinase 3/PRTN3 DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30000489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30000489 5 x 96-Well-Platten 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30000489 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY613405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 CHF
    616.35 CHF / 5 Stück
    Sparen 35.65 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sufficient for at least five 96-well plates

The Human Proteinase 3/PRTN3 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 5 x 96-Well-Platten
Konjugat Biotin
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 5657
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.