missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Human-Protein-Z-ELISA-Kit

Artikelnummer. 32115544 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 384 Tests
1 x 96 Tests
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
384 Tests
96 Tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115544 1 x 96 Tests 96 Tests
32114833 1 x 384 Tests 384 Tests
32120435 10 x 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32115544 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab3223651x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Human Protein Z ELISA-Kit ist ein 90-minütiger Single-Wash Simplestep, der verwendet wird, um Human Protein Z mit einer Sensitivität von 7 pg/ml zu quantifizieren. Der Test verwendet ein einfaches Mix-Wash-Read-Protokoll mit nur einem Inkubations- und einem Waschschritt.

Das Human Protein Z ELISA-Kit ist ein 90-minütiger Single-Wash Simplestep, der verwendet wird, um Human Protein Z mit einer Sensitivität von 7 pg/ml zu quantifizieren. Der Test verwendet ein einfaches Mix-Wash-Read-Protokoll mit nur einem Inkubations- und einem Waschschritt.

- Kolorimetrisches Sandwich ELISA – 450 nm-Anzeige: funktioniert auf jedem Standard-Kennzeichenleser
- Verschiedene Formate für unterschiedliche Bedarf: 10x96-Platten für Großbestellungen und 384-Well-Platten für höheren Durchsatz
- Entwickeln Sie Ihren eigenen Immunoassay: Wir bieten auch das konjugationsfähige Antikörperpaar an

Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung

Spezifikation

Assay-Bereich 25 bis 1600 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 7 pg/mL
Inhalt und Lagerung 4 °C
Nachweisbare Analyten PROZ (Protein Z)
Assay Human-Protein-Z-ELISA-Kit
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Immunassay-Kit-Format Sandwich-ELISA-Kit
Produkttyp Sandwich ELISA
Probentyp Zellkulturüberstand, Plasma (Citrat), Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum, Urin
Ausreichend für 96 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen PROZ
Immunassay-Kit-Klasse RUO
Inkubationszeit 60 Minuten
Messbereich 25 bis 1600 pg/ml
Protein PROZ
Bestimmungsbereich 25 bis 1600 pg/ml
Menge 1 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Herz-Kreislaufsystem
Versandbedingung Blaues Eis
Ziel PROZ (Protein Z)
Name Ziel-Kit PROZ (Protein Z)
Prüfzeit 90 Minuten
Gesamte Assay-Zeit 90 Minuten
Nachweisgrenze 25 pg/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.