missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 15 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30021610 1 Kit (für 15 Platten) 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30021610 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY3888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1333.60 CHF
    1237.95 CHF / 1 Sets
    Sparen 95.65 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sufficient for at least 15 96-well plates

The Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Proprotein Convertase 9/PCSK9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp ELISA Development Kit
Menge 1 Kit (für 15 Platten)
Spezies Human
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 125.00 to 8000 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 255738
Produktlinie R&D Systems
Synonym EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, FHCL3, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC1, NARC-1, NARC-1 convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, PCSK9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Research Area Cardiovascular
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.