missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Pro-Collagen I alpha 1 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
96 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 78.10 - 5000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 3.51 pg/mL |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Zelllysate, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Speichel, Serum, Tissue Lysates, Urin |
| Spezifität | Natural and recombinant human Pro-Collagen I alpha 1. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1277 |
| Menge | 1 Kit |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | Alpha-1 type I collagen, COL1A1, COL-IA1, Collagen 1, Collagen 1 alpha 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, Collagen Type I Alpha 1 Chain, collagen, type I, alpha 1, Collagen1, Collagen-1, EDSARTH1, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain |
| Ziel | Human |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur