Learn More
Abnova™ Human PRLHR Full-length ORF (NP_004239.1, 1 a.a. - 370 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004239.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2834
Molekulargewicht 67.5kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16135681
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002834-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16125681
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002834-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PRLHR is a 7-transmembrane domain receptor for prolactin-releasing hormone (PRLH; MIM 602663) that is highly expressed in anterior pituitary (Ozawa et al., 2002 [PubMed 11923475]).[supplied by OMIM]
Sequence: MASSTTRGPRVSDLFSGLPPAVTTPANQSAEASAGNGSVAGADAPAVTPFQSLQLVHQLKGLIVLLYSVVVVVGLVGNCLLVLVIARVRRLHNVTNFLIGNLALSDVLMCTACVPLTLAYAFEPRGWVFGGGLCHLVFFLQPVTVYVSVFTLTTIAVDRYVVLVHPLRRRISLRLSAYAVLAIWALSAVLALPAAVHTYHVELKPHDVRLCEEFWGSQERQRQLYAWGLLLVTYLLPLLVILLSYVRVSVKLRNRVVPGCVTQSQADWDRARRRRTFCLLVVVVVVFAVCWLPLHVFNLLRDLDPHAIDPYAFGLVQLLCHWLAMSSACYNPFIYAWLHDSFREELRKLLVAWPRKIAPHGQNMTVSVVI
Spezifikation
Spezifikation
NP_004239.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
67.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MASSTTRGPRVSDLFSGLPPAVTTPANQSAEASAGNGSVAGADAPAVTPFQSLQLVHQLKGLIVLLYSVVVVVGLVGNCLLVLVIARVRRLHNVTNFLIGNLALSDVLMCTACVPLTLAYAFEPRGWVFGGGLCHLVFFLQPVTVYVSVFTLTTIAVDRYVVLVHPLRRRISLRLSAYAVLAIWALSAVLALPAAVHTYHVELKPHDVRLCEEFWGSQERQRQLYAWGLLLVTYLLPLLVILLSYVRVSVKLRNRVVPGCVTQSQADWDRARRRRTFCLLVVVVVVFAVCWLPLHVFNLLRDLDPHAIDPYAFGLVQLLCHWLAMSSACYNPFIYAWLHDSFREELRKLLVAWPRKIAPHGQNMTVSVVI
RUO
PRLHR
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
2834
PRLHR (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPR10/GR3/MGC126539/MGC126541/PrRPR
PRLHR
Recombinant
wheat germ expression system