Learn More
Abnova™ Human PRKCDBP Partial ORF (NP_659477, 161 a.a. - 261 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151337
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human PRKCDBP Partial ORF (NP_659477, 161 a.a. - 261 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151337
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151337
Marke: Abnova™ H00112464Q01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene was identified as a binding protein of the protein kinase C, delta (PRKCD). The expression of this gene in cultured cell lines is strongly induced by serum starvation. The expression of this protein was found to be down-regulated in various cancer cell lines, suggesting the possible tumor suppressor function of this protein. [provided by RefSeq]
Sequence: EVGESSDEEPVESRAQRLRRTGLQKVQSLRRALSGRKGPAAPPPTPVKPPRLGPGRSAEAQPEAQPALEPTLEPEPPQDTEEDPGRPGAAEEALLQMESVA
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_659477
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 112464
Molekulargewicht 36.85kDa
Name PRKCDBP (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen EVGESSDEEPVESRAQRLRRTGLQKVQSLRRALSGRKGPAAPPPTPVKPPRLGPGRSAEAQPEAQPALEPTLEPEPPQDTEEDPGRPGAAEEALLQMESVA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias HSRBC/MGC20400/SRBC
Gebräuchliche Bezeichnung PRKCDBP
Gensymbol PRKCDBP
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PRKCDBP Partial ORF (NP_659477, 161 a.a. - 261 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >