Learn More
Abnova™ Human PRKAG3 Full-length ORF (NP_059127.2, 1 a.a. - 489 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_059127.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 53632
Molekulargewicht 80.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16160413
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00053632-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16150413
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00053632-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a regulatory subunit of the AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a heterotrimer consisting of an alpha catalytic subunit, and non-catalytic beta and gamma subunits. AMPK is an important energy-sensing enzyme that monitors cellular energy status. In response to cellular metabolic stresses, AMPK is activated, and thus phosphorylates and inactivates acetyl-CoA carboxylase (ACC) and beta-hydroxy beta-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), key enzymes involved in regulating de novo biosynthesis of fatty acid and cholesterol. This subunit is one of the gamma regulatory subunits of AMPK. It is dominantly expressed in skeletal muscle. Studies of the pig counterpart suggest that this subunit may play a key role in the regulation of energy metabolism in skeletal muscle. [provided by RefSeq]
Sequence: MEPGLEHALRRTPSWSSLGGSEHQEMSFLEQENSSSWPSPAVTSSSERIRGKRRAKALRWTRQKSVEEGEPPGQGEGPRSRPAAESTGLEATFPKTTPLAQADPAGVGTPPTGWDCLPSDCTASAAGSSTDDVELATEFPATEAWECELEGLLEERPALCLSPQAPFPKLGWDDELRKPGAQIYMRFMQEHTCYDAMATSSKLVIFDTMLEIKKAFFALVANGVRAAPLWDSKKQSFVGMLTITDFILVLHRYYRSPLVQIYEIEQHKIETWREIYLQGCFKPLVSISPNDSLFEAVYTLIKNRIHRLPVLDPVSGNVLHILTHKRLLKFLHIFGSLLPRPSFLYRTIQDLGIGTFRDLAVVLETAPILTALDIFVDRRVSALPVVNECGQVVGLYSRFDVIHLAAQQTYNHLDMSVGEALRQRTLCLEGVLSCQPHESLGEVIDRIAREQVHRLVLVDETQHLLGVVSLSDILQALVLSPAGIDALGA
Spezifikation
Spezifikation
NP_059127.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
80.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEPGLEHALRRTPSWSSLGGSEHQEMSFLEQENSSSWPSPAVTSSSERIRGKRRAKALRWTRQKSVEEGEPPGQGEGPRSRPAAESTGLEATFPKTTPLAQADPAGVGTPPTGWDCLPSDCTASAAGSSTDDVELATEFPATEAWECELEGLLEERPALCLSPQAPFPKLGWDDELRKPGAQIYMRFMQEHTCYDAMATSSKLVIFDTMLEIKKAFFALVANGVRAAPLWDSKKQSFVGMLTITDFILVLHRYYRSPLVQIYEIEQHKIETWREIYLQGCFKPLVSISPNDSLFEAVYTLIKNRIHRLPVLDPVSGNVLHILTHKRLLKFLHIFGSLLPRPSFLYRTIQDLGIGTFRDLAVVLETAPILTALDIFVDRRVSALPVVNECGQVVGLYSRFDVIHLAAQQTYNHLDMSVGEALRQRTLCLEGVLSCQPHESLGEVIDRIAREQVHRLVLVDETQHLLGVVSLSDILQALVLSPAGIDALGA
RUO
PRKAG3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
53632
PRKAG3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AMPKG3
PRKAG3
Recombinant
wheat germ expression system