Learn More
Abnova™ Human PRICKLE1 Partial ORF (NP_694571, 684 a.a. - 756 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131997
Abnova™ Human PRICKLE1 Partial ORF (NP_694571, 684 a.a. - 756 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131997
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131997
Marke: Abnova™ H00144165Q01.25ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a nuclear receptor that may be a negative regulator of the Wnt/beta-catenin signaling pathway. The encoded protein localizes to the nuclear membrane and has been implicated in the nuclear trafficking of the transcription repressors REST/NRSF and REST4. Mutations in this gene have been linked to progressive myoclonus epilepsy. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 3. [provided by RefSeq]
Sequence: DNALNLVTERKYSPKDRLRLYTPDNYEKFIQNKSAREIQAYIQNADLYGQYAHATPDYGLQNPGMNRFLGLYG
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_694571
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 144165
Molekulargewicht 33.77kDa
Name PRICKLE1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen DNALNLVTERKYSPKDRLRLYTPDNYEKFIQNKSAREIQAYIQNADLYGQYAHATPDYGLQNPGMNRFLGLYG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias EPM1B/FLJ31627/FLJ31937/MGC138902/MGC138903/RILP
Gebräuchliche Bezeichnung PRICKLE1
Gensymbol PRICKLE1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PRICKLE1 Partial ORF (NP_694571, 684 a.a. - 756 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >