Learn More
Abnova™ Human PRDM1 Partial ORF (NP_001189, 1 a.a. - 109 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16135234
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human PRDM1 Partial ORF (NP_001189, 1 a.a. - 109 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16135234
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16135234
Marke: Abnova™ H00000639Q01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a protein that acts as a repressor of beta-interferon gene expression. The protein binds specifically to the PRDI (positive regulatory domain I element) of the beta-IFN gene promoter. Transcription of this gene increases upon virus induction. Two alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been reported. [provided by RefSeq]
Sequence: MKMDMEDADMTLWTEAEFEEKCTYIVNDHPWDSGADGGTSVQAEASLPRNLLFKYATNSEEVIGVMSKEYIPKGTRFGPLIGEIYTNDTVPKNANRKYFWRIYSRGELH
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001189
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 639
Molekulargewicht 37.73kDa
Name PRDM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen MKMDMEDADMTLWTEAEFEEKCTYIVNDHPWDSGADGGTSVQAEASLPRNLLFKYATNSEEVIGVMSKEYIPKGTRFGPLIGEIYTNDTVPKNANRKYFWRIYSRGELH
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias BLIMP1/MGC118922/MGC118923/MGC118924/MGC118925/PRDI-BF1
Gebräuchliche Bezeichnung PRDM1
Gensymbol PRDM1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PRDM1 Partial ORF (NP_001189, 1 a.a. - 109 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >