Learn More
Human PPP6R1 (SAPS1) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32150336 Alle ansehen Abcam Produkte
Product Code. 32150336 Supplier Abcam Supplier No. ab2590591Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human PPP6R1 (SAPS1) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPP6R1 (SAPS1) knockout HEK-293T