missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PPP2R3C (aa 11-123) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30201267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30201267 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30201267 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP106895
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (96%), Rat (96%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-66214. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

P2R3C may regulate MCM3AP phosphorylation through phosphatase recruitment. It may play a role in the activation-induced cell death of B-cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q969Q6
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neutralization, Control
Zusammensetzung PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 55012
Name Human PPP2R3C (aa 11-123) Control Fragment
pH-Bereich 7.4
Reinigungsverfahren Purified
Menge 100 μl
Lagerungsbedingungen -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorischer Status RUO
Gen-Alias 4930511A21Rik; 5730412A08Rik; C14orf10; chromosome 14 open reading frame 10; G4-1; G5pr; hypothetical protein LOC533147; MNCb-1932; phosphatase subunit gene g4-1; Ppp2r3c; protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B''; protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B'', gamma; protein phosphatase 2 regulatory subunit B'', gamma; protein phosphatase 2 regulatory subunit B''gamma; protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', gamma; protein phosphatase subunit G5PR; RGD1309207; rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.6A; Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.6A/6C; rhabdomyosarcoma antigen Mu-RMS-40.6C; serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B'' gamma subunit; serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B'' subunit gamma; similar to phosphatase subunit gene g4-1; zgc:55473
Gebräuchliche Bezeichnung PPP2R3C
Gensymbol Ppp2r3c
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz LATPNTCPNKKKSEQELKDEEMDLFTKYYSEWKGGRKNTNEFYKTIPRFYYRLPAEDEVLLQKLREESRAVFLQRKSRELLDNEELQNLWFLLDKHQTPPMIGEEAMINYENF
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.