Learn More
Human PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142831 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32142831 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2585981Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa